Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke:  Robu™ 21121
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022221
  • 52.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Büchner filter funnel
125 mL
Borosilikatglas
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
1
65 mm (Außendurchm.); 60 mm (Innendurchm.)
10mm
56 mm
65mm