Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke: Robu™ 21254
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Spezifikation
85 mm (OD); 80 mm (ID) | |
18 mm | |
65 mm | |
85 mm | |
Büchner-Filtertrichter |
250 ml | |
Borosilikatglas | |
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien | |
4 |