Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke: Robu™ 21752
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
52 mm (OD); 48 mm (ID) | |
10 mm | |
50 mm | |
52 mm | |
Büchner-Filtertrichter |
75 ml | |
Borosilikatglas | |
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien | |
2 |