Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke: Robu™ 21112
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
130 mm (OD); 124 mm (ID) | |
22 mm | |
115 mm | |
130 mm | |
Büchner-Filtertrichter |
1000 ml | |
Borosilikatglas | |
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien | |
2 |