Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke: Robu™ 21554
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Spezifikation
100 mm (OD); 95 mm (ID) | |
22 mm | |
100 mm | |
100 mm | |
Büchner-Filtertrichter |
500 ml | |
Borosilikatglas | |
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien | |
4 |