Learn More
Witeg™ Borosilicate Glass 3.3 Volumetric Flask With Polyethylene Stoppers
Die Witeg™ Messkolben aus Borosilikatglas 3.3 der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen sind präzise, widerstandsfähig und langlebig.
9.40 CHF - 148.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Material Borosilikatglas 3.3
Graduated Ja
Klasse A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11847780
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Witeg™
3 668 00314 BL
25 ml
148.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11823845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Witeg™
3 664 016
15 ml
9.40 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Inklusive Chargenzertifikat
  • Mit Ringmarkierungen und Beschriftung
  • Mit Stopfen
  • DIffico blue
  • Duran™ Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Borosilikatglas 3.3
A
Polyethylen
Ja
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications