Learn More
Hecht Karl™ Borosilicate Glass 3.3 Automatic Pipets
Artikelnummer. 10618471
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10618471 50 mL 1 Stück
10608471 25 mL 1 Stück
10585182 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10618471 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 41877015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.69 CHF
    38.41 CHF / 1 Stück
    Sparen 34.28 CHF
    47% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Material Borosilikatglas (3,3)
Enthält Standardmasse NS 29/32
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 50 mL
Typ Automatische Pipette