Learn More
Bortrifluorid-Dimethyletherat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022471
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
109-63-7
C4H10BF3O
141.93
MFCD00013194
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
8000
Ethoxyethan;Trifluorboran
FB(F)F.CCOCC
109-63-7
C4H10BF3O
141.93
MFCD00013194
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
8000
Ethoxyethan;Trifluorboran
FB(F)F.CCOCC
Bortrifluorid-Diethyletherat wird als Lewis-Säure-Katalysator bei der Mukaiyama Aldol-Addition, Alkylierung, Acetylierung, Isomerisierung, Dehydrierungen und Kondensationsreaktionen verwendet. Es ist an der Aufbereitung von Polyethern in Polymerisationsreaktionen beteiligt. Als Katalysator wird es bei der Herstellung von Cyclopentyl- und Cycloheptyl[b]indolen und anderem Diboran eingesetzt. Es wird auch in empfindlichen Neutronendetektoren in Ionisationskammern sowie zur Überwachung der Strahlungswerte in der Erdatmosphäre eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bortrifluorid-Diethyletherat wird als Lewis-Säure-Katalysator bei der Mukaiyama Aldol-Addition, Alkylierung, Acetylierung, Isomerisierung, Dehydrierungen und Kondensationsreaktionen verwendet. Es ist an der Aufbereitung von Polyethern in Polymerisationsreaktionen beteiligt. Als Katalysator wird es bei der Herstellung von Cyclopentyl- und Cycloheptyl[b]indolen und anderem Diboran eingesetzt. Es wird auch in empfindlichen Neutronendetektoren in Ionisationskammern sowie zur Überwachung der Strahlungswerte in der Erdatmosphäre eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Empfohlen für die Verwendung in inerter Atmosphäre. Nicht kompatibel mit Metallen, Säuren, Basen, Alkoholen, Alkalimetallen, Oxidationsmitteln und Wasser. Reagiert heftig mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride diethyl etherate
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 125°C to 126°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Geruch Acrid
Strukturformel BF3€O(CH2CH3)2
Brechungsindex 1.344
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2604
Beilstein 3909607
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1350
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and alcohol.
Formelmasse 141.93
Reinheit (%) ≥98%