Learn More
Bortribromid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734674
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
10294-33-4
BBr3
250.52
MFCD00011312
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
25134
tribromoborane
BrB(Br)Br
10294-33-4
BBr3
250.52
MFCD00011312
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
25134
tribromoborane
BrB(Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 91.2°C
Chemischer Name oder Material Boron tribromide
Schmelzpunkt -46.0°C
Farbe Bernsteinfarbig
Physikalische Form Flüssig
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.85% min. (By difference)
Strukturformel BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
Formelmasse 250.52
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.65
Dichte 2.6500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.