Learn More
Bortribromid, 1M-Lsg. in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343716 100 mL 100 Milliliter
11333716 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14880.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bortribromid wird als Reaktionsmittel für lumineszierende Polystyrolderivate mit sterisch geschützten Carbazolylborananteilen, hochwertigem bordotiertem Graphen über eine reduktive Kupplungsreaktion vom Wurtz-Typ und mikrometergroßen organischen Molekül-DNA-Hybridstrukturen eingesetzt. Es wird auch in Bromierungs- und Cyclisierungsreaktionen zur Herstellung von Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-on verwendet. Es dient als flüssige Borquelle, die in p-artigen Abscheideprozessen verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Reagiert heftig mit Wasser. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Alkalimetallen, Aluminium, Natriumoxiden und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-33-4
Summenformel BBr3
Molekulargewicht (g/mol) 250.52
MDL-Nummer MFCD00011312
InChI-Schlüssel ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC-Name Tribromboran
SMILES BrB(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron tribromide
Menge 100 mL
Brechungsindex 1.434
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.467
UN-Nummer UN3390
Merck Index 14,1347
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and carbon tetrachloride.
Formelmasse 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M Lsg. in Dichlormethan