Learn More
Bor-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, wässrige Lösung, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 134034 |
Physikalische Form | Flüssig |