Learn More
Bor-Standard: B @ 2500 mg/kg in 75 cSt Öl
Artikelnummer. 30327787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30327787 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327787 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOB2500400G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
CAS 7440-42-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Boron
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel B
Konzentration 2500 mg/kg
Synonym B
InChI-Formel InChI=1 S/B
Lösungstyp Mischung
SMILES [B]
Element B
IUPAC-Name Bor
Solvent or Matrix 75 cSt Öl
Industry Type Industrielle QK
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
Menge 400 g
Formelmasse 11.009