Learn More
Bor-Standard: B @ 10000 μg/ml in NH4OH, VHG™
Artikelnummer. 18011140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18011140 250 mL 250 Milliliter
18081140 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18011140 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTBZ250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bor-Standard: B @ 10000 μg/ml in NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
CAS 7440-42-8
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Boron
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel B
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym B
InChI-Formel InChI=1S/B
SMILES [B]
IUPAC-Name Bor
Solvent or Matrix Ammonium Hydroxide
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
Menge 250 mL
Formelmasse 11.009 g/mol