Learn More
Bor-Standard: B @ 1000 μg/ml in NH4OH, VHG™
Artikelnummer. 30041330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041330 250 mL 250 Milliliter
30040680 50 mL 50 Milliliter
30041315 500 mL 500 Milliliter
30041328 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30041330 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPBZ250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bor-Standard: B @ 1000 μg/ml in NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
CAS 7440-42-8
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Boron
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel B
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym B
InChI-Formel InChI=1S/B
SMILES [B]
IUPAC-Name Bor
Solvent or Matrix Ammonium Hydroxide
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
Menge 250 mL
Formelmasse 11.009 g/mol