Learn More
Bor-Standard: B @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 17939114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17939114 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17939114 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPBW250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bor-Standard: B @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
CAS 7440-42-8
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Boron
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel B
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym B
InChI-Formel InChI=1S/B
SMILES [B]
IUPAC-Name Bor
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
Menge 250 mL
Formelmasse 11,009 g/mol