Learn More
Bor-Standard: B @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 16479649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479649 50 g 50 Gramm
17982606 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16479649 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOB100050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bor-Standard: B @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
CAS 7440-42-8
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Boron
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel B
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym B
InChI-Formel InChI=1S/B
SMILES [B]
IUPAC-Name Bor
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
Menge 50 g
Formelmasse 11.009 g/mol