Learn More
Bor-Standard für ICP, 10,000 μg/ml in HO/% Tart.2O, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10214292 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10214292 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
11999462 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214292 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLB93X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.27 CHF
    238.68 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 60.59 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
B10,000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-42-8 , 7732-18-5
Summenformel B
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
MDL-Nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-Schlüssel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-Name Bor
SMILES [B]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bor-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 30 Elemente auf PPB-Ebene.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Solvent or Matrix Wasser
Menge 500 ml
Güte Assurance
Produkt nur für den Laborgebrauch