Learn More
Boroxid, Puratronic™, (H2O200 ppm), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048661
Click to view available options
Menge:
10 x 55 g
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11316188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011160.QH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In der Elektronikindustrie als Flüssigkapsel für das Czochralski-artige Wachstum von III-V-Halbleiter-Einkristallen (z.B. GaAs, GaP, InP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-86-2
Summenformel B2O3
Molekulargewicht (g/mol) 69.62
MDL-Nummer MFCD00011315
InChI-Schlüssel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC-Name Oxo(Oxoboranyloxy)boran
SMILES O=BOB=O
Spezifikation
Siedepunkt 1860°C
Chemischer Name oder Material Boron oxide
Schmelzpunkt ∼450°C
Namenshinweis H2O 200ppm, Cylinder, 5.0cm dia.
Farbe Weiß
Menge 10 x 55 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1337
Formelmasse 69.62
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.46g/mL (±)0.01