Learn More
Boroxid, Puratronic™, (H2O200 ppm), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- In der Elektronikindustrie als Flüssigkapsel für das Czochralski-artige Wachstum von III-V-Halbleiter-Einkristallen (z.B. GaAs, GaP, InP).
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1860°C |
| Chemischer Name oder Material | Boron oxide |
| Schmelzpunkt | ∼450°C |
| Namenshinweis | H2O 200ppm, Cylinder, 5.0cm dia. |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 10 x 55 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Merck Index | 14,1337 |
| Formelmasse | 69.62 |
| Reinheit (%) | 99.999% |
| Mehr anzeigen |