Learn More
Thermo Scientific Chemicals rechteckige Bornitrid-Platte, 6.4 mm Dicke, L x B: 125 x 125 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 5 x 5 Zoll (125 x 125 mm) |
| Abmessungen (L x B x H) | 5 x 5 x 0,25 Zoll |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Bornitrid |
| Typ | Platte |
| Breite (metrisch) | 125 mm |
| Menge | Je 1 |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Form | Rechteckig |
| Breite (angloamerikanisch) | 5 in. |