Learn More
Bornitrid, niedriger Binder,99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442377 5 Pc. 5 Stück
15432377 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045573.KJ
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Wird als Schmiermittel und als Zusatzstoff für Kosmetika verwendet. Bornitrid hat ein Potenzial für den Einsatz in der Nanotechnologie. Wird auch in Farben, Dentalzementen, Bleistiftminen, xerographischen Verfahren und Laserdruckern verwendet und versiegelt Sauerstoffsensoren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC-Name Boranilidyneamin
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Physikalische Form Hot Pressed Rod
Menge 5 Pc.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Beutel