Learn More
Borcarbid, Sputter-Target, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boron carbide sputtering target |
| Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Menge | 1 Ea. |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD00011520 |
| Formelmasse | 55.26 |
| Reinheit (%) | 99.5% |