Learn More
WTW™ Küvettentest Reaktion Bor B, 0.05 - 2.00 mg/l B (VE=25 Tests)
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Azomethin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralphotometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 25 |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | Testkit mit Bor(B)-Zelle |