Learn More
BRAND™ Boro 3.3 Konischer Endstopfen
Artikelnummer. p-7159969 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 24/29
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10597451
Marke: BRAND™ 144530
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Massiv oder teilweise hohl mit achteckigem Griff
  • Boro 3.3 Glaskonstruktion 
  • DIN 12252
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Fest
    Standard-Konusverbindung NS 24/29
    Material Borosilikatglas
    Form Achteckiger Griff