Learn More
BRAND™ Boro 3.3 Konischer Endstopfen
Artikelnummer. 10597451 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 24/29
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Packungsgröße
10597451 NS 24/29 1 Stück
10315141 NS 45/40 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10597451 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 144530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00 CHF
    10.42 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.58 CHF
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Massiv oder teilweise hohl mit achteckigem Griff
  • Boro 3.3 Glaskonstruktion 
  • DIN 12252
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Fest
    Standard-Konusverbindung NS 24/29
    Material Borosilikatglas
    Form Achteckiger Griff