Learn More
Boranhydrid, gereinigt, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15517894 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15517894 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15517894 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 117601
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-86-2
Summenformel B2O3
Molekulargewicht (g/mol) 69.62
MDL-Nummer MFCD00011315
InChI-Schlüssel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bortrioxid, Boroxid, Boranhydrid, Borsäureanhydrid, Oxo-Oxoboranyloxy-Boran, Dibortrioxid, Bor-Sesquioxid, Boroxid 500 g, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
SMILES O=BOB=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borsäureanhydrid
Menge 500 g
IUPAC-Name Oxo(Oxoboranyloxy)boran
Formelmasse 69.62
Güte Gereinigt
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.85 kg