Learn More
Borsäure, Reagenzgütegrad, ≥99.5 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120229
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
Borsäure
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
Borsäure
OB(O)O
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Borsäure
pH 3.6 bis 4 (bei 20 °C)
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 160 °C
Dichte 1.510 g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 2.6 mmHg (20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel H3BO3
Physikalische Form Fest
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 61.83 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.