Learn More
Borsäure, N.F., A.C.S., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borsäure |
CAS | 10043-35-3 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.44 kg |
Menge | 500 g |
Summenformel | BH3O3 |
MDL-Nummer | MFCD00011337 |
Synonym | Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
InChI-Schlüssel | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OB(O)O |