Learn More
Borsäure, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
12 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
12 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Borsäure |
| Dampfdruck | 2.6mmHg (20 °C) |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | H3BO3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 61.83 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Boric acid
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid