Learn More
Borsäure, Granulat, UltraPure Bioreagenz, J.T.Baker™
104.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Für molekularbiologische Puffer
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borsäure |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.43 kg |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | granular |
Formelmasse | 61.83 |
Güte | UltraPure Bioreagenz |