Learn More
Borsäure, reinst, SLR, Eur. PH, granular, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Spezifikation
pH | 3,8 bis 4,8 |
Farbe | Weiß |
Schmelzpunkt | 169 °C |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Dampfdruck | 2,7 mbar bei 20 °C |
Menge | 500g |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Formelmasse | 61.83g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Boric acid
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.