Learn More
Borsäure, reinst, SLR, Eur. PH, granular, Fisher Chemical
Catalog Number 10449550
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
boric acid
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
boric acid
OB(O)O
pH 3,8 bis 4,8
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 169 °C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 2,7 mbar bei 20 °C
Menge 500g
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Formelmasse 61.83g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.