Learn More
Borsäure, für die Elektrophorese, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10754171 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10754171
Marke: Fisher Chemical B/P560/65
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10043-35-3 | H3BO3
Borsäure, zur Elektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
pH 3,8 bis 4,8
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 169 °C
Verpackung Kunststofftrommel
Dampfdruck 2,7 mbar bei 20 °C
Menge 5kg
Summenformel BH3O3
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
MDL-Nummer MFCD00011337
Formelmasse 61.83g/mol