Learn More
Borsäure, für die Elektrophorese, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10496860 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10496860
Marke: Fisher Chemical B/P560/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10043-35-3 | H3BO3
Borsäure, zur Elektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Spezifikation
pH 3,8 bis 4,8
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 169 °C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 2,7 mbar bei 20 °C
Menge 500g
Summenformel H3BO3
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
MDL-Nummer 11337
Formelmasse 61.83g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.