Learn More
Borsäure, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10223420 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1kg
2,5kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10223420
Marke: Fisher Chemical B/3800/62
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
H3BO3, CAS-Nummer 10043-35-3, 500 g, weiß, 61,83 g/mol, 169 °C, 11337, Pulverbehälter aus Kunststoff, 3,8 bis 4,8, pulverförmiger Feststoff, 2,7 mbar bei 20 °C
H3BO3, CAS-Nummer 10043-35-3, 500 g, weiß, 61,83 g/mol, 169 °C, 11337, Kunststoffpulverbehälter, 3,8 bis 4,8, Pulverfeststoff, 2,7 mbar bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
pH 3,8 bis 4,8
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 169 °C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 2,7 mbar bei 20 °C
Menge 2,5kg
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Formelmasse 61.83g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.