Learn More
Borsäure, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256782
Click to view available options
Menge:
1kg
5kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11357507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012680.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Boric acid is a precursor material for other boron compounds. A dilute water solution of boric acid is usually employed as a mild antiseptic and eyewash. Boric acid is employed in leather manufacture, electroplating and cosmetics. It is involved in the production of monofilament fiberglass which finds applications in boats, industrial piping, LCD flat panel displays and computer circuit boards. It is in combination with sodium tetraborate decahydrate (borax) and is used as a welding flux by blacksmiths. The mixture of boric acid and silicone oil is useful in the production of silly putty.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Aussehen Weiß granuliert
Chemischer Name oder Material Boric acid
Farbe Weiß
Schmelzpunkt ∽185 °C (Zersetzung)
Dichte 1,435 g/cm3
Geruch Geruchsneutral
Flammpunkt Keine
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Menge 1kg
Physikalische Form granular
Beilstein 1697939
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Formelmasse 61.83
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: boric acid