Learn More
Borsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10722384 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10553001 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10698314 10kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722384 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 CHF
    187.00 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 6.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3,6 bis 4,0 (4 % bei 20 °C)
Farbe Weiß
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 169,0 °C
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Nichtflüchtige Stoffe Max. 0,05%
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 2,5kg
Strukturformel H3BO3
Physikalische Form Feine Kristalle
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:49,5 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/18 ml kalter Alkohol - 1 g/6 ml kochender Alkohol, 1 g/4 ml Glycerin, NaCl, LiCl, Mineralsäuren verringern die Löslichkeit, KNO3, K2SO4, KCl,NaNO3,Na2SO4 erhöhen die Löslichkeit.
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch