Learn More
Melford Borsäure
Artikelnummer. 30018078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018078 5 kg 5 Kilogramm
30018077 500 g 500 Gramm
30018076 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018078 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B320505000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung bei der Herstellung von Elektrophoresepuffern.
Zur Verwendung bei der Herstellung von Elektrophoresepuffern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric Acid
CAS 10043-35-3
Menge 5 kg
Summenformel H3BO3