Learn More
Borsäure, 100.28%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470502 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11470502 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219141105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borsäure
Farbe Weiß
CAS 10043-35-3
Dichte 1.5172 g/cm3 bei 14 °C
Prozentgehaltsbereich 1.0028
Menge 5 kg
Summenformel BH3O3
Physikalische Form Kristalle
MDL-Nummer MFCD00011337
Synonym Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
IUPAC-Name Borsäure
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formelmasse 61.83
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric Acid, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid