Learn More
Boric Acid 1% Solution and Indicator For Kjeldahl N Det., Chem Lab
Artikelnummer. 11989162
Change view
Click to view available options
Menge:
5 L
10 L
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11989162 10 L 10 Liter
11979162 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11989162 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL02.0204.9010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Farbe Gray-Green
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Dichte 1 g/mol
Verpackung Polyethylen
Menge 10 L
Physikalische Form Flüssig
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid 1% solution + indicator
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol