Learn More
BD™ Bordet Gengou Agar mit 15 % Schafblut, Platten
Artikelnummer. 15699936
Click to view available options
:
Bordet Gengou Agar mit 15 % Schafblut: 20 x 90mm-Platten
Artikelnummer. 15699936
Marke: BD™ 254400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vorgefertigte aseptische Medien zur sofortigen Verwendung. BD™ Bordet Gengou Agar mit 15 % Schafblut, Platten, ist ein selektives Medium für die Isolierung von Bordetella pertussis und B. Parapertussis aus nasopharyngealen Proben.
Alle Bordetella-Arten (z. B. B. pertussis und B. parapertussis) sind respiratorische Pathogene, die sich in Flimmerepithelzellen der Atemwege befinden. Bordet Gengou Agar Base ist eine Modifikation des Mediums, das ursprünglich von Bordet und Gengou für die Kultivierung von Bordetella pertussis beschrieben wurde.
  • Gemäß Rezeptur der American Public Health Association hergestellt.
  • Die Infusion aus Kartoffeln liefert Stickstoff und Vitamine
  • Kartoffelstärke absorbiert Fettsäuren, die das Wachstum von B. pertussis hemmen können
  • Glycerin ist eine Kohlenstoffquelle
  • Natriumchlorid behält das osmotische Gleichgewicht des Mediums bei
  • Die Zugabe von 15 % Schafblut sorgt für wesentliche komplexe Wachstumsfaktoren
  • Cefalexi ist ein selektives Mittel, um die normale Flora im Atemtrakt teilweise zu unterdrücken
Gebrauchsfertige Stacker™ Platten im Lieferumfang enthalten
  • Auf Platten vorbereitete Medien sind sofort einsatzbereit
  • Mikrobiologisch kontrolliert für kompromisslose Isolierung von Mikroorganismen
  • Der spezielle Deckel und der Boden ermöglichen die Verriegelung und das Stapeln der Platten ohne Verrutschen
  • Das speziell entwickelte Design lässt sich leicht trennen, ohne die Probe zu bewegen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität APHA
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C in der Originalhülle dunkel lagern
Format Präparierte Kulturplatten
Produkttyp Agar
Klasse des Zielorganismus Bordetella-Arten, darunter B. pertussis und B. parapertussis
Zusammensetzung Pro präparierter Menge von 1 l: Kartoffelinfusion aus (Feststoffen 4,5 g/l, pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, peptischer Verdau von tierischem Gewebe 5 g/l, Natriumchlorid 5 5 g/l, Agar 20 g/l, Glycerol 10 ml, Schafblut, defibriniert ) 15 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von Bordetella pertussis und B. Parapertussis aus nasopharyngealen Proben
Inkubationsbedingungen 34 °-36 ° C in der Umgebungsluft in einer feuchten Kammer
Inkubationszeit 7–10 Tage
Verpackungsart 10 Platten mit Deckel pro Kunststoffhülle
Menge 20 Platten
Probentyp Sekrete aus dem posterioren Nasopharynx, der Nasopharyngeallavage oder einem Nasopharyngealtupfer
Durchmesser (metrisch) 90 mm