Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7732-18-5, 1330-43-4, 7732-18-5, 1310-73-2 |
| Siedepunkt | 100°C (1.013 hPa) |
| CAS Min. % | ≥90.00%, ≥0.10%, ≥99.00% |
| CAS Max. % | ≤100.00%, <1.00% |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Ready-to-use buffers |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |