Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Borax |
| CAS | 1303-96-4 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Summenformel | B4Na2O7·10H2O |
| Synonym | Sodium tetraborate |
| Formelmasse | 381.4 |
| Verpackung | Vial |
| Dichte | 1.730 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Borax
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.