Learn More
Thermo Scientific™ Borat-gepufferte Kochsalzlösung (5x)
Artikelnummer. 15413659
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15413659
Marke: Thermo Scientific™ J60979.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird verwendet, um zu bestimmen, ob durch Hitze abgetötete, Borat-gepufferte Suspensionen von Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus oder Tsukamurella inchonensis zur Behandlung von Hundeflohallergie verwendet werden können. Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird zudem verwendet, die Auswirkungen von lentivirus-vermittelter siRNA auf das Gen des humanen Metastasensuppressors 1 (MTSS1, MIM-B-Gen) auf das invasive und metastatische Potenzial von hepatozellulären Karzinomen (HCC) MHCC97 H-Zellen zu untersuchen. Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird verwendet, um die Auswirkungen der Osmolalität der Verpackungslösung und des Pufferungsmittels auf die Parameter von weichen Kontaktlinsen zu bestimmen. Borat-Pufferlösungen werden in Verfahren zur Proteinmodifikation verwendet, die einen aminfreien Puffer bei alkalischem pH-Wert erfordern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.1 M bei 20 °C).
Hinweise
125 mM Natriumborat, 750 mM Natriumchlorid, pH 7.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boratgepufferte Kochsalzlösung
Konzentration 5X
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Summenformel B4Na2O7
MDL-Nummer MFCD00081185
InChI-Schlüssel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
IUPAC-Name Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
Molekulargewicht (g/mol) 201.21