Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. 15413509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413509 250 mL 250 Milliliter
15423509 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413509 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60803.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.25 CHF
    73.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 14.60 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Borate buffered saline has been used to determine whether heat-killed, borate-buffered suspensions of Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus or Tsukamurella inchonensis can be used to treat canine flea allergy. Borate buffered saline has also been used to investigate the effects of lentivirus mediated siRNA targeting human metastasis suppressor 1 (MTSS1, MIM-B gene) gene on the invasive and metastatic potentials of hepatocellular carcinoma (HCC) MHCC97H cells. Borate buffered saline has been used to determine the effects of packaging solution osmolality and buffering agent on soft contact lens parameters. BBS has many uses because it is isotonic and has a strong bactericidal effect. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer. Finfs uses in Protein-coating on microtiter plates, Blocking solution in blots together with Casein or BSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird verwendet, um zu bestimmen, ob durch Hitze abgetötete, Borat-gepufferte Suspensionen von Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus oder Tsukamurella inchonensis zur Behandlung von Hundeflohallergie verwendet werden können. Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird zudem verwendet, die Auswirkungen von lentivirus-vermittelter siRNA auf das Gen des humanen Metastasensuppressors 1 (MTSS1, MIM-B-Gen) auf das invasive und metastatische Potenzial von hepatozellulären Karzinomen (HCC) MHCC97 H-Zellen zu untersuchen. Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird verwendet, um die Auswirkungen der Osmolalität der Verpackungslösung und des Pufferungsmittels auf die Parameter von weichen Kontaktlinsen zu bestimmen. BBS hat viele Anwendungen, weil es isotonisch ist und eine starke bakterizide Wirkung hat. Es kann zur Verdünnung von Substanzen und bei Beschichtungsverfahren verwendet werden. Additive wie Tween 20 und Milchpulver können als Waschpuffer oder Blockierpuffer verwendet werden. Anwendungen von Finfs bei der Proteinbeschichtung von Mikrotiterplatten, Blockierungslösung in Blots zusammen mit Casein oder BSA.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 26 g/l bei 20 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-43-4
Summenformel B4Na2O7
Molekulargewicht (g/mol) 201.21
MDL-Nummer MFCD00081185
InChI-Schlüssel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borate buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 26g/L (20°C).
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid