Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.0 Artikelnummer.: 15435929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    101.66 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 3.34 CHF
    3% Rabatt
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. 15435929
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15435929
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63742.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    101.66 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 3.34 CHF
    3% Rabatt
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-43-4
Summenformel B4Na2O7
Molekulargewicht (g/mol) 201.21
MDL-Nummer MFCD00081185
InChI-Schlüssel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borate buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 8.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerU29L541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2025 ArtikelnummerJ63742.AP,J63742.AK
ChargennummerT19L534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2025 ArtikelnummerJ63742.AP,J63742.AK
ChargennummerX29K548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 ArtikelnummerJ63742.AP,J63742.AK
ChargennummerX29K545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 ArtikelnummerJ63742.AP,J63742.AK
ChargennummerX20K545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 ArtikelnummerJ63742.AP,J63742.AK
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.0
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid (H3BO3)
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.0 >