Learn More
Boran-Trimethylamin-Komplex, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10577932 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10577932 100 g Glasflasche 100 Gramm
10542384 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577932 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 402741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 CHF
    256.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 53.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-22-9
Summenformel C3H12BN
Molekulargewicht (g/mol) 72.95
MDL-Nummer MFCD00012420
InChI-Schlüssel WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trimethylamine borane
IUPAC-Name Trimethylaminboran
SMILES B.CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-trimethylamine complex
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 92.0°C to 96.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 172.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3N·BH3
Menge 100 g
Fieser 01,1229; 05,708; 12,65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ethanols,ethyl ether
Formelmasse 72.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen