Learn More
Boran-Trimethylamin-Komplex, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Reducing agent for the preparation of plate-type palladium-zinc oxide catalys, reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents. Catalyst for regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides and polarity reversal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsmittel zur Herstellung von plattenförmigen Palladium-Zink-Oxidkatalysatoren, Reagenz zur Erzeugung chemischer Dämpfe und zur spektrometrischen Bestimmung von Elementen mit Amineboranen und Cyanotrihydroborat-Reagenzien(III). Katalysator zur regioselektiven reduktiven Öffnung von Benzyliden-Acetal-Glykosiden und Polaritätsumkehr.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Borane-trimethylamine complex |
| Schmelzpunkt | 93°C to 95°C |
| Dichte | 0.81 |
| Siedepunkt | 172°C |
| Flammpunkt | 64°C (147°F) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1325 |
| Beilstein | 3905060 |
| Löslichkeitsinformationen | Decomposes with water. |
| Formelmasse | 72.95 |
| Show More |