missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, 1 M Lösung in THF, stab. mit 5 mmol NaBH4, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11406810

Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, 1 M Lösung in THF, stab. mit 5 mmol NaBH4, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11406810
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11406810

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13961.AP

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Der Boran-Tetrahydrofuran-Komplex ist ein wichtiges Reagenz, das bei der Reduktion bestimmter Funktionsgruppen verwendet wird, z. B. Aldehyd, Keton, Carbonsäure, Amid, Oxyme, Imin und Nitril. Es wird auch als Hydroborierungsmittel verwendet. Es dient als Boranquelle für Oxazaborolidin-katalysierte asymmetrische Reduktionen. Es wird verwendet, um Nylonoberflächen-Amidgruppen auf sekundäre Amine zu reduzieren.

Löslichkeit
Mischbar und reagiert heftig mit Wasser.

Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Bildet explosive Peroxide in Kontakt mit Luft. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln und Alkoholen. Bei der Hydrolyse bildet es Wasserstoff und Borsäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14044-65-6
Summenformel C4H11BO
Molekulargewicht (g/mol) 85.94
MDL-Nummer MFCD00012429
InChI-Schlüssel RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thfMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11062302
IUPAC-Name Boron;Oxolan
SMILES B.C1CCOC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Borane-tetrahydrofuran complex
Namenshinweis stabilized with 5mmol NaBH4
Dichte 0.878
Flammpunkt −21°C (−8°F)
Strukturformel BH3/(CH2)4O
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3148
Beilstein 3668402
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible and reacts violently with water.
Formelmasse 85.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10139054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10202657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerT02A053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10145161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10147868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, 1 M Lösung in THF, stab. mit 5 mmol NaBH4, Thermo Scientific™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt