Learn More
Boran-tert-Butylaminkomplex, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367956 10 g 10 Gramm
11377956 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13177.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7337-45-3 | C4H14BN | 86.97 g/mol
Borane-tert-butylamine complex is used in stereoselective reduction of a steroidal ketone and for a review of amine boranes as selective reducing and hydroborating agents. It is also used as strong co-reducing agent in the syntheses of copper (I) oxide nanoparticles, diphosphine-protected gold nanocluster and 4-acetoxycinnamyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Boran-tert-Butylamin-Komplex wird bei der stereoselektiven Reduktion eines steroiden Ketons und bei der Überprüfung von Aminboranen als selektives Reduktions- und Hydroborationsmittel verwendet. Wird auch als starkes Co-Reduktionsmittel in den Synthesen von Kupfer(I)-oxid-Nanopartikeln, diphosphinengeschützten Gold-Nanoclustern und 4-Acetoxycinnamyl-Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (27 g/l bei 20 °C) und in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7337-45-3
Summenformel C4H14BN
Molekulargewicht (g/mol) 86.97
MDL-Nummer MFCD00075635
InChI-Schlüssel GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
PubChem CID 6364547
IUPAC-Name Boron;2-methylpropan-2-amin
SMILES B.CC(C)(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-tert-butylamine complex
Schmelzpunkt 96°C to 98°C
Dichte 0.87
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4134905
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (27g/L at 20°C) and methanol.
Formelmasse 86.98
Reinheit (%) 97%